03858
Dimethylglyoxime
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
dmgH2, 2,3-Butanedione dioxime, Diacetyldioxime
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (TLC)
Forme
powder
Pf
240-241 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
Clé InChI
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Application
- As a ligand for the synthesis of cobaloxime complexes which are used as electrocatalysts for the production of hydrogen by electroreduction of protons.
- As a precipitant for the synthesis of NiO and CuI nanoparticles.P
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?