189391
Poly(1-butene), isotactic
average Mw ~570,000 by GPC, pellets
Forme
pellets
Indice de fusion
0.4
Poids mol.
average Mw ~570,000 by GPC
Température de transition
Tg −24 °C
Tm 125 °C
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC=C