Principaux documents
188972
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenyl-1-propanol
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
Point d'ébullition
185 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
Clé InChI
IDCXQMVSIIJUEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,3-Diphenyl-1-propanol undergoes cobalt-catalyzed hydroformylation reaction to give the corresponding aldehyde and 1,1-diphenylethylene.
Application
3,3-Diphenyl-1-propanol has been used in the preparation of novel and very potent prostacyclin (PGI2) agonists.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Molecular design of novel PGI2 agonists without PG skeleton. IV.
Hamanaka N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 5(10), 1083-1086 (1995)
Is the hydroformylation reaction reversible?
Kim C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 279(1), 159-164 (1985)