Principaux documents
188565
Phthalimidoacetaldehyde dimethyl acetal
98%
Synonyme(s) :
N-(2,2-Dimethoxyethyl)phthalimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.24
ID de substance PubChem :
Essai
98%
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-10(17-2)7-13-11(14)8-5-3-4-6-9(8)12(13)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3
Clé InChI
HDSDOJMUZFFCFU-UHFFFAOYSA-N