Principaux documents
Z617717
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
PCR tube, 0.5 mL, thin wall, flat cap
Synonyme(s) :
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
1000 EA
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
113,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103037
Nomenclature NACRES :
NB.22
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube (
)
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
translucent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
graduations: no
Conditionnement
case of 10000 ea (inner pack of 1000)
Fabricant/nom de marque
Greiner 682201
Technique(s)
PCR: suitable
Diam. du bouchon
8.1 mm
Capacité
0.5 mL
Diamètre
7.2 mm
Adéquation
suitable for (PCR applications)
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.