188107
2-Naphthaleneethanol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
180-184 °C/15 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES
OCCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10/h1-6,9,13H,7-8H2
Clé InChI
VCZANYLMPFRUHG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... BAD(572)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable