Principaux documents
187828
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylcyclohexanol, mixture of isomers
99%
100 G
54,60 €
54,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
54,60 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H10OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
43-46 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C1CCCCC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
DLTWBMHADAJAAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-tert-Butylcyclohexanol is the major metabolite of (+/-)-2-tert-butylcyclohexanone[1].
Application
2-tert-Butylcyclohexanol was used in the synthesis of 2-tert-butylcyclohexyl methacrylate via reaction with methacryloyl chloride in the presence of triethylamine[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Radical polymerization behavior of 2-tert-butylcyclohexyl methacrylate.
Matsumoto A and Mizuta K.
Polym. Bull., 33(2), 141-148 (1994)
K L Cheo et al.
The Biochemical journal, 104(1), 198-204 (1967-07-01)
1. (+/-)-2-, (+/-)-3- and 4-tert.-Butylcyclohexanone are reduced in the rabbit to secondary alcohols, which are excreted extensively conjugated with glucuronic acid. 2. The major metabolite of (+/-)-2-tert.-butylcyclohexanone is (+)-cis-2-tert.-butylcyclohexanol, which has been isolated from the urine as [(+)-cis-2-tert.-butylcyclohexyl beta-d-glucosid]uronic acid.