187712
1-Chloroanthracene
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
77-80 °C (lit.)
Densité
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1cccc2cc3ccccc3cc12
InChI
1S/C14H9Cl/c15-14-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-13(12)14/h1-9H
Clé InChI
SRIHSAFSOOUEGL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable