Documents
183768
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenedipropionic acid
98%
Synonyme(s) :
p -Phenylenedipropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH2CH2CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
231-234 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O4/c13-11(14)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(15)16/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
DFOCUWFSRVQSNI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elissia T Franklin et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(19), 4739-4749 (2019-01-08)
Shotgun lipid analysis based on electrospray ionization-tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) is increasingly used in lipidomic studies. One challenge for the shotgun approach is the discrimination of lipid isomers and isobars. Gas-phase charge inversion via ion/ion reactions has been used as