181498
Polyisobutylene
average Mw ~4,200,000, average Mn ~3,100,000 by GPC/MALLS, average Mv ~4,700,000
About This Item
Produits recommandés
Forme
slab/chunk
Poids mol.
average Mn ~3,100,000 by GPC/MALLS
average Mv ~4,700,000
average Mw ~4,200,000
Contient
500 ppm BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.51
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
Clé InChI
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves