Principaux documents
178462
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylacetonitrile
98%
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorobenzyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.04
Beilstein:
2047688
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
58-61 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(CC#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
Clé InChI
VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dichlorophenylacetonitrile was used in the synthesis of 2,4-dichloromandelic acid[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
348.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
176 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Some α-alkoxyarylacetic acids.
Reeve W and Pickert PE.
Journal of the American Chemical Society, 79(8), 1932-1934 (1957)