Documents
178446
Sigma-Aldrich
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C3H3Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
Point d'ébullition
103 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC1(Cl)CC1c2ccccc2
InChI
1S/C9H8Cl2/c10-9(11)6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N
Application
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene may be used in the synthesis of p-(2,2-dichlorocyclopropyl)aniline.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves