Principaux documents
17752
Sigma-Aldrich
N1-Boc-2,2′-iminodiethylamine
≥97.0%
Synonyme(s) :
N1-Boc-diethylenetriamine, tert-Butyl [2-(2-aminoethylamino)ethyl]carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H21N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97.0%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.474
Densité
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCNCCN
InChI
1S/C9H21N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-7-6-11-5-4-10/h11H,4-7,10H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
KQXGYFNJIMVFDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Protected building block for synthesizing scaffolds for combinatorial chemistry; building block for polyamines, chelators etc [1][2]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
A.P. Krapcho et al.
Synthetic Communications, 20, 2559-2559 (1990)
M. Adamczyk et al.
Organic preparations and procedures international, 30, 339-339 (1998)