Principaux documents
176710
Sigma-Aldrich
Deuterium bromide solution
47 wt. % in D2O, 99 atom % D
25 G
153,00 €
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
25 G
153,00 €
About This Item
Formule linéaire :
DBr/D2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % D
Forme
liquid
Concentration
47 wt. % in D2O
Technique(s)
NMR: suitable
pb
126 °C (lit.)
Densité
1.537 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Br[2H]
InChI
1S/BrH/h1H/i/hD
Clé InChI
CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable