Principaux documents
176680
Sigma-Aldrich
Hypophosphorous acid-d3 solution
50 wt. % in D2O, 98 atom % D
10 G
207,00 €
207,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 G
207,00 €
About This Item
Formule linéaire :
D3PO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
207,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Concentration
50 wt. % in D2O
Technique(s)
NMR: suitable
Densité
1.350 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]OP([2H])O[2H]
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h1-3H/i1D,2D,3D
Clé InChI
XRBCRPZXSCBRTK-CBYSEHNBSA-N
Description générale
The product is 50wt.% solution of hypophosphorous acid-d3 in D2O, having an isotopic purity of 98atom%. It can be obtained by proton-deuterium-exchange reaction in D2O. Deuterated hypophosphorous acid can be employed in neutron diffraction studies.[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Reinvestigation of Crystal Structure and Non-Stoichiometry in Copper Hydride, CuH1-x(0= x= 0.26).
Auer H and Kohlmann H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(15), 3159-3165 (2014)