Principaux documents
175994
Sigma-Aldrich
Methylamine-d2 deuteriochloride
≥98 atom % D
Synonyme(s) :
Methylammonium-d3 chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3ND2·DCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Forme
solid
Pf
233-235 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
Cl[2H].[2H]N([2H])C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i/hD3
Clé InChI
NQMRYBIKMRVZLB-ZRLBSURWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable