Principaux documents
17346
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-oxamidate
≥97.0%
5 G
373,00 €
373,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
373,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Beilstein:
8201747
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
373,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.449
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amide
ester
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H15NO5/c1-5-14-7(12)6(11)10-8(13)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,10,11,13)
Clé InChI
DSDQWJVXMDHQLK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for transforming alcohols into BOC-protected amines by Mitsunobu reaction (PPh3/DEAD); prim and sec alcohols (inversion of configuration) give good yields[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
F. Berree et al.
Tetrahedron Letters, 39, 8275-8275 (1998)