Principaux documents
17336
Sigma-Aldrich
4-(2-Fmoc-hydrazino)benzoic acid
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.39
Beilstein:
8082614
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥95.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Impuretés
≤1% water
≤5% residual solvent
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(NNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C22H18N2O4/c25-21(26)14-9-11-15(12-10-14)23-24-22(27)28-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20,23H,13H2,(H,24,27)(H,25,26)
Clé InChI
MLVJMSRGLQCZDE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Michele Filippo Buono et al.
Cells, 9(7) (2020-07-24)
Genetic cardiomyopathies are characterized by changes in the function and structure of the myocardium. The development of a novel in vitro model could help to better emulate healthy and diseased human heart conditions and may improve the understanding of disease