Principaux documents
167177
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone
97%
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxyphenylacetic acid lactone, Homogentisic lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Beilstein:
128621
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
192-194 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2OC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(10)11-7/h1-3,9H,4H2
Clé InChI
POUITAHNNRJWMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone participates in lewis acid mediated synthesis of 2(3H)-benzofuranones[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lewis acid promoted synthesis of 2 (3H)-benzofuranones.
Babu BR, et al.
Indian J. Chem. B, 45(11), 2546-2546 (2006)
Hagai Tavori et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7504-7509 (2008-06-24)
Paraoxonase1 (PON1) is a HDL bound enzyme and many of the anti-atherogenic properties of HDL are attributed to PON1. The enzyme precise mechanism of protective action and its endogenous substrate remain elusive. PON1 hydrolyzes organophosphates, arylesters and lactones, whereas the