166170
Cinnamyl acetate
99%
64,80 €
About This Item
64,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
pb
265 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
glycerol: insoluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
1.057 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
Clé InChI
WJSDHUCWMSHDCR-VMPITWQZSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter