165549
2-Aminoanthraquinone
technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
powder
Pf
292-295 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble(lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H9NO2/c15-8-5-6-11-12(7-8)14(17)10-4-2-1-3-9(10)13(11)16/h1-7H,15H2
Clé InChI
XOGPDSATLSAZEK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges