163341
2-Nitrophenylacetonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
82-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5H2
Clé InChI
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable