161292
1,7-Octadiyne
98%
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
135-136 °C (lit.)
Densité
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C#CCCCCC#C
InChI
1S/C8H10/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1-2H,5-8H2
Clé InChI
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
23 °C - closed cup