160954
Methyl 4-nitrobenzenesulfonate
99%
Synonyme(s) :
Methyl nosylate, Methyl p-nitrobenzenesulfonate, Methyl p-nitrotosylate
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
89-92 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble 5%, clear, faintly yellow to greenish-yellow
Groupe fonctionnel
nitro
sulfonic acid
Chaîne SMILES
COS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO5S/c1-13-14(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
RMNJNEUWTBBZPT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable