160741
3-Methyl-2-nitrophenol
99%
Synonyme(s) :
2-Nitro-m-cresol, 3-Hydroxy-2-nitrotoluene
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
pb
106-108 °C/9.5 mmHg (lit.)
Pf
35-39 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
Cc1cccc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
QIORDSKCCHRSSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable