37923
Imazethapyr
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Acide 2-(4,5-dihydro-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-1H-imidazol-2-yl)-5-éthyl-3-pyridinecarboxylique
119,00 €
About This Item
119,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCc1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H19N3O3/c1-5-9-6-10(13(19)20)11(16-7-9)12-17-14(21)15(4,18-12)8(2)3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21)
Clé InChI
XVOKUMIPKHGGTN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable