Documents
160008
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4C4H6CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
295 °C (lit.)
Densité
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N
InChI
1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2
Clé InChI
XQONXPWVIZZJIL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile is also referred as 1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane.
Application
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile (1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane) can be used in the synthesis of pharmacologically active metabolites of the anti-obesity drug-sibutramine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Phase transfer alkylation of arylacetonitriles revisited.
Barbasiewicz M, et al.
Tetrahedron Letters, 47(23), 3871-3874 (2006)