Principaux documents
159581
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropionaldehyde dimethyl acetal
98%
Synonyme(s) :
4,4-Dimethoxybutyronitrile
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
90-91 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(CCC#N)OC
InChI
1S/C6H11NO2/c1-8-6(9-2)4-3-5-7/h6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XJHNCGVHPLDMRK-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Cyanopropionaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of 7-methyl-2-naphthalenecarbonitrile, precursor of the anticoagulant agents YM-60828 or YM-96765.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Hiroyuki Koshio et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 53(4), 448-450 (2005-04-02)
A practical and cost-effective procedure has been developed for the synthesis of 7-methyl-2-naphthalenecarbonitrile, the precursor of the anticoagulant agents YM-60828 or YM-96765. This new route generates the key intermediate in only two steps from readily available 3-cyanopropionaldehyde dimethyl acetal and