Principaux documents
159557
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methylphenol
99%
Synonyme(s) :
6-Chloro-m-cresol
100 G
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
pb
196 °C (lit.)
Pf
46-48 °C (lit.)
Densité
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sonochemical degradation of 2-chloro-5methyl phenol in aqueous solution in the presence of TiO2 and H2O2 has been reported.[1]
Application
2-Chloro-5-methylphenol was used in the synthesis of 2-(4-chlorophenyl)-2-(4-chloro-3-thiophenol)-1,1-dichloroethene.[2]
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
T Cantillana et al.
Chemosphere, 76(6), 805-810 (2009-05-19)
For the first time, a pathway for synthesis of 2-(4-chlorophenyl)-2-(4-chloro-3-thiophenol)-1,1-dichloroethene (3-SH-DDE), is presented. The compound is of particular interest as a precursor for synthesis of alkylsulfonyl-DDE containing different alkyl groups to discover structural activity relationships, and to promote synthesis of
P Nalini Vijaya Laxmi et al.
Journal of hazardous materials, 174(1-3), 151-155 (2009-10-06)
The degradation of 2chloro-5methyl phenol (2C-5MP) in aqueous solution by ultrasonication (US) in the presence of TiO(2) and H(2)O(2) has been studied. Maximum degradation rate of 2.66 x 10(-2) was achieved by US/TiO(2)/H(2)O(2) process when compared to US/TiO(2) (1.01 x