Documents
159115
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pyrazolin-5-one
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
230-232 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1C=NNC1=O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-5-6-4(3)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
GWYFIIHULJCWMO-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methyl-2-pyrazolin-5-one may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable