157538
2-Methylbenzophenone
98%
Synonyme(s) :
(2-Methylphenyl)phenylmethanone, (Phenyl)(o -tolyl)methanone, 2-Methylphenyl phenyl ketone, o -Methylbenzophenone, o -Tolyl phenyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5958 (lit.)
pb
125-127 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
CKGKXGQVRVAKEA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves