Documents
15647
Sigma-Aldrich
Polystyrol Microspheres 2-hydroxyethylated
extent of labeling: ~1.3 mmol/g loading
Synonyme(s) :
2-Hydroxyethyl-polystyrene, Polystyrene M OH
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~1.3 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
~5 μm
Groupe fonctionnel
alcohol
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable