Principaux documents
15535
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp(Bzl)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-O-benzyl-L-hydroxyproline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.37
Numéro Beilstein :
5296858
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −40±2°, c = 2% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
~70 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO5/c1-17(2,3)23-16(21)18-10-13(9-14(18)15(19)20)22-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14H,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)/t13-,14+/m1/s1
Clé InChI
DGIGGVANZFKXLS-KGLIPLIRSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable