Principaux documents
15531
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OSu
≥98.5% (N)
Synonyme(s) :
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester
5 G
92,60 €
92,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
92,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.33
Beilstein:
1551859
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
92,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.5% (N)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −38±1°, c = 2% in dioxane
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6/c1-8(2)11(15-13(20)21-14(3,4)5)12(19)22-16-9(17)6-7-10(16)18/h8,11H,6-7H2,1-5H3,(H,15,20)/t11-/m0/s1
Clé InChI
POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable