155306
N1-(6-Indazolyl)sulfanilamide
98%
Synonyme(s) :
6-Sulfanilamidoindazole
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
193-195 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc3cn[nH]c3c2
InChI
1S/C13H12N4O2S/c14-10-2-5-12(6-3-10)20(18,19)17-11-4-1-9-8-15-16-13(9)7-11/h1-8,17H,14H2,(H,15,16)
Clé InChI
RLNLIVBLEZDLMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable