Principaux documents
15446
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonyme(s) :
Boc-N-methyl-L-leucine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH(COOH)N(CH3)COOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.32
Beilstein:
2373250
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −36±2°, c = 1% in methylene chloride
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clé InChI
YXJFAOXATCRIKU-VIFPVBQESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable