Principaux documents
149969
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(1-adamantyl)-3-oxopropionate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
pb
108-110 °C/0.06 mmHg (lit.)
Densité
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-18-14(17)6-13(16)15-7-10-3-11(8-15)5-12(4-10)9-15/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-,11+,12-,15-
Clé InChI
FOISHGXCIBGQJU-WUQLGEGHSA-N
Application
Ethyl 3-(1-adamantyl)-3-oxopropionate may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves