Principaux documents
14987
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-CN)-OH
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-4-cyano-D-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.31
Beilstein:
9339089
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(cc1)C#N)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)8-10-4-6-11(9-16)7-5-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
Clé InChI
RMBLTLXJGNILPG-GFCCVEGCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable