Principaux documents
149292
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl bromomethyl ketone
97%
5 G
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
142,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H17BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
76-79 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
BrCC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H17BrO/c13-7-11(14)12-4-8-1-9(5-12)3-10(2-8)6-12/h8-10H,1-7H2/t8-,9+,10-,12-
Clé InChI
KWCDIRFSULAMOC-GOCCLTDMSA-N
Catégories apparentées
Application
1-Adamantyl bromomethyl ketone may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Xiangdong Su et al.
ChemMedChem, 6(8), 1439-1451 (2011-05-25)
11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) plays a key role in converting intracellular cortisone to physiologically active cortisol, which is implicated in the development of several phenotypes of metabolic syndrome. Inhibition of 11β-HSD1 activity with selective inhibitors has beneficial effects on various