137227
1-Phenyl-2-butanone
98%
Synonyme(s) :
Benzyl ethyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Point d'ébullition
109-112 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
GKDLTXYXODKDEA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup