Principaux documents
148296
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
97%
Synonyme(s) :
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, trans-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, trans-Hexahydrophthalic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
solid
Pf
145-147 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@H]12
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
MUTGBJKUEZFXGO-WDSKDSINSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :