8.20365
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
(mixture of isomeres) for synthesis
Synonyme(s) :
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Hexahydrophthalic acid anhydride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
395 °C (DIN 51794)
Puissance
4040 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
30-33 °C
Température de transition
flash point 152 °C
Densité
1.23 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O1C(=O)C2C(CCCC2)C1=O
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List