Key Documents
14826
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Bis(2-diphenylphosphinoethyl)-1-phenylethylamine
≥98.0% (CHN)
Synonyme(s) :
(R)-(+)-N,N-Bis(2-diphenylphosphinoethyl)-α-methylbenzylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H37NP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (CHN)
Activité optique
[α]20/D +4.5±0.7°, c = 1% in acetone
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H37NP2/c1-31(32-17-7-2-8-18-32)37(27-29-38(33-19-9-3-10-20-33)34-21-11-4-12-22-34)28-30-39(35-23-13-5-14-24-35)36-25-15-6-16-26-36/h2-26,31H,27-30H2,1H3/t31-/m1/s1
Clé InChI
ZVNAHLJBPYKGBV-WJOKGBTCSA-N
Autres remarques
Diphosphine ligand for iridium-cat. reduction of unsaturated ketones to allylalcohols
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
C. Bianchini et al.
Organometallics, 14, 1489-1489 (1995)