Principaux documents
14766
Sigma-Aldrich
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethoxyacetic acid (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21NO6 · C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.