Principaux documents
552852
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-methylpyridine-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
6-Methyl-pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-methyl-2-pyridinecarboxylate
25 G
190,00 €
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
190,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5090 (lit.)
pb
122-126 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cccc(C)n1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-6-4-5-7(2)10-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
FMSXHQBTRLUYHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter