Principaux documents
145343
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxycinnamonitrile, predominantly trans
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH=CHCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Chaîne SMILES 
COc1ccc(\C=C\C#N)cc1OC
InChI
1S/C11H11NO2/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h3-6,8H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
WGPTVEZJYRFEGT-ONEGZZNKSA-N
Description générale
3,4-Dimethoxycinnamonitrile undergoes condensation with ethyl glycollate to yield 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-cyanotetrahydrofuran-4-one[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lignans and related phenols. Part VI. Synthesis of 2-aryltertrahydrooxofuran derivatives.
Ayres DC and Mhasalkar SE.
J. Chem. Soc. Sect. C, 1885-1887 (1968)