145009
2,4-Dichlorotoluene
99%
Synonyme(s) :
1,3-Dichloro-4-methylbenzene, 2,4-Dichloro-1-methylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Densité
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F
Point d'éclair (°C)
79 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter