144029
2,6-Dimethylquinoline
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
57-59 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc2nc(C)ccc2c1
InChI
1S/C11H11N/c1-8-3-6-11-10(7-8)5-4-9(2)12-11/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
JJPSZKIOGBRMHK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable