Principaux documents
138053
Sigma-Aldrich
1-Adamantanecarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
1-Cyanoadamantane
5 G
105,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
105,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
193-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
Clé InChI
FQFZASRJFRAEIH-BIBSGERRSA-N
Description générale
1-Adamantanecarbonitrile reacts with W2(OCMe3)6 to yield W(CAd)(OCMe3)3 (Ad=1-adamantyl)[1].
Application
1-Adamantanecarbonitrile was used as starting reagent for the synthesis of adamantyl-l,3,4-oxathiazol-2-one[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
The selective complexation of adamantane nitriles by tungsten pentacarbonyl.
Jefford VJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 74(1), 107-113 (1996)
α-Hydrogen migration reactions in tungsten (VI) cyclopentadienyl alkylidyne complexes.
Warren TH, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 569(1), 125-137 (1998)