Principaux documents
13611
Sigma-Aldrich
Wang resin
extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading
Synonyme(s) :
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~1.0 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
alcohol
Autres remarques
Support used in solid phase peptide synthesis; Suppression of side reactions during the attachement of Fmoc-amino acids to the Wang resin
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
J.W. van Nispen et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 99-99 (1985)
S.S. Wang
Journal of the American Chemical Society, 95, 13128-13128 (1973)